Läs mer
Aripiprazole-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aripiprazole piperazin-d8 |
| CAS | 1089115-06-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 2H8 H19 Cl2 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Aripiprazole-(piperazin-D8) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)/i11D2,12D2,13D2,14D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(CCCCOc2ccc3CCC(=O)Nc3c2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4cccc(Cl)c4Cl)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 7-[4-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.43 |
| Visa mer |