Läs mer
Aripiprazole Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aripiprazole Dimer |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H56Cl4N6O4/c1-32(37-12-14-41(47(51)45(37)49)57-24-20-55(21-25-57)18-2-4-28-61-35-10-6-33-8-16-43(59)53-39(33)30-35)38-13-15-42(48(52)46(38)50)58-26-22-56(23-27-58)19-3-5-29-62-36-11-7-34-9-17-44(60)54-40(34)31-36/h6-7,10-15,30-32H,2-5,8-9,16-29H2,1H3,(H,53,59)(H,54,60) |
| Formel vikt | 920.3117 |