Läs mer
Aripiprazole lauroxil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aripiprazole lauroxil |
| CAS | 1259305-29-7 |
| Molekylformel | C36H51N3O4Cl2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H51Cl2N3O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-16-35(43)45-28-41-33-27-30(19-17-29(33)18-20-34(41)42)44-26-12-11-21-39-22-24-40(25-23-39)32-15-13-14-31(37)36(32)38/h13-15,17,19,27H,2-12,16,18,20-26,28H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)OCN1C(=O)CCc2ccc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4Cl)cc12 |
| IUPAC-namn | [7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-2-oxo-3,4-dihydroquinolin-1-yl]methyl dodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 660.71 |
| Formel vikt | 659.3257 |