Läs mer
Aripiprazol, Lipomed
Produktkod. 30460688
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30460688 50 mg
1 options
Produktkod. 30460688 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMARP137450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Aripiprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Analyt- eller komponentnamn Aripiprazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 Cl2 N3 O2
Synonym Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1 H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC-namn 7-[4-[4-(2,3-dichlorofenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1 H-kinolin-2-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 448.39
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 447,148 g/mol
Visa mer Show Less