Learn More
Aripiprazole, MedChemExpress
Catalog No. 16481126
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
1g
200mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
16481126 200 mg 200mg
16441736 500 mg 500mg
16406496 100 mg 100mg
16461419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16481126 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14546
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Aripiprazole (OPC-14597), an atypical antipsychotic, is a potent and high-affinity dopamine D2 receptor partial agonist. Aripiprazole is an inverse agonist at 5-HT2B and 5-HT2A receptors and displays partial agonist actions at 5-HT1A, 5-HT2C, D3, and D4 receptors. Aripiprazole can be used for the research of schizophrenia and COVID19.
Aripiprazole (OPC-14597), an atypical antipsychotic, is a potent and high-affinity dopamine D2 receptor partial agonist. Aripiprazole is an inverse agonist at 5-HT2B and 5-HT2A receptors and displays partial agonist actions at 5-HT1A, 5-HT2C, D3, and D4 receptors. Aripiprazole can be used for the research of schizophrenia and COVID19.
Spezifikation
Chemical Name or Material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H27Cl2N3O2
Quantity 200 mg
Synonym OPC-14597
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (223.02 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (111.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(OCCCCN3CCN(C4=CC=CC(Cl)=C4Cl)CC3)=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 448.39
Formula Weight 448.39
Percent Purity 98.39%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.