Läs mer
Aripiprazol, Mikromol™
Produktkod. 17982646
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17982646 250 mg
1 options
Produktkod. 17982646 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0961.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Aripiprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Analyt- eller komponentnamn Aripiprazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H27 Cl2 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI formel InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
LEDER Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC-namn 7-[4-[4-(2,3-diklorfenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-kinolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 448.39
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 447,148 g/mol