Läs mer
Aripiprazole N,N-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aripiprazole N,N-Dioxide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O4/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28(31)13-11-27(30,12-14-28)10-1-2-15-32-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29) |
| Formel vikt | 497.1379 |