Läs mer
Aripiprazol
Produktkod. 15462192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462192 5 g 5g
15452192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457990050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 129722-12-9 | C23H27Cl2N3O2 | 448,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129722-12-9
Molekylformel C23H27Cl2N3O2
Molekylvikt (g/mol) 448.39
InChI-nyckel CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aripiprazole, abilify, abilitat, abilify discmelt, discmelt, aripiprazol, opc 31, aripiprazole usan, aripiprazolum, aripirazole
PubChem CID 60795
ChEBI CHEBI:31236
IUPAC-namn 7-[4-[4-(2,3-diklorfenyl)piperazin-1-yl]butoxi]-3,4-dihydro-lH-kinolin-2-on
LEDER C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OCCCCN3CCN(CC3)C4=C(C(=CC=C4)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aripiprazole
Smältpunkt 149,0 °C
Förlust vid torkning 0,3% max (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i ättiksyra, olöslig i metanol och hexan
Formel vikt 448.39
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.