Läs mer
Aripiprazol, TRC
Produktkod. 17920705
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17920705 1 g
17914665 100 mg
17900455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17920705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7710001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129722-12-9
Molekylformel C23 H27 Cl2 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 448.39
Synonym Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
IUPAC-namn 7-[4-[4-(2,3-diklorfenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-kinolin-2-one
LEDER Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aripiprazole
Analyt- eller komponentnamn Aripiprazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 1 g
Formel vikt 447.148
Procent renhet >95%