Läs mer
Aristeromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aristeromycin |
| CAS | 19186-33-5 |
| Molekylformel | C11 H15 N5 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (1S,2R,3R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-(hydroxymethyl)-1,2-cyclopentanediol, (-)-Aristeromycin, 1'a-Carbaadenosine, Aristeromycin, C-Adenosine, Carbocyclic Adenosine, Cycloadenosine, NSC 103526, [1R-(1α,2α,3β,5β)]-3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)-1,2-cyclopentanediol, (1R,2S,3R,5R)- 3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)-1,2-cyclopentanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O3/c12-10-7-11(14-3-13-10)16(4-15-7)6-1-5(2-17)8(18)9(6)19/h3-6,8-9,17-19H,1-2H2,(H2,12,13,14)/t5-,6-,8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3C[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | (1R,2S,3R,5R)-3-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)cyclopentane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.268 |
| Formel vikt | 265.1175 |