missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aristolactam I, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aristolactam I |
| CAS | 13395-02-3 |
| Molekylformel | C17 H11 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzo[f]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-cd]indol-5(6H)-one, 8-methoxy-, 8-Methoxybenzo[f]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-cd]indol-5(6H)-one, Aristolactam, Aristolactam I, Aristololactam, Aristololactam I, NSC 87406 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11NO4/c1-20-12-4-2-3-8-9(12)5-11-14-10(17(19)18-11)6-13-16(15(8)14)22-7-21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | COc1cccc2c1cc3NC(=O)c4cc5OCOc5c2c34 |
| IUPAC-namn | 14-methoxy-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(18),2(6),7,11(19),12,14,16-heptaen-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.27 |
| Formel vikt | 293.0688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?