Läs mer
Aristolochsyra A, TRC
Produktkod. 30331041
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30331041 25 mg
1 options
Produktkod. 30331041 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA77130025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aristolochic Acid
CAS 313-67-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H11 N O7
Kvantitet 25 mg
Synonym 8-Methoxy-6-nitro-phenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, 8-Methoxy-3,4-methylenedioxy-10-nitrophenanthrene-1-carboxylic acid, Aristolochia A, Aristolochic acid, Aristolochic acid 1, Aristolochic acid A, Aristolochic acid I, NSC 11926, NSC 50413, TR 1736, Tardolyt
InChI formel InChI=1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
LEDER COc1cccc2c1cc(c3c(cc4OCOc4c23)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 8-metoxi-6-nitronafto[2,1-g][1,3]bensodioxol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 341.272
Formel vikt 341.054