Beskrivning
- De Arium™ Advance L laboratorievattensystem är designade för ett vattenbehov av omvänd osmos på upp till 200 l/h
- I kombination med den integrerade 100 eller 200 liters lagringstanken ger systemet den idealiska volymen förbehandlat matarvatten för ditt laboratorium.
- Systemet kan mata flera laboratorieinstrument samtidigt, tack vare den kraftfulla fördelarpumpen.
- Dess kompakta, kvadratiska form reducerar utrymmesbehovet till ett minimum.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Matarvattenkälla | Drickbart kranvatten |
| Flödeshastighet | 100 l/timme |
| Produkt Vattentyp | Omvänd osmos (typ 3) |
| Typ | Vattensystem |
| Matarvattenkoppling | 0,25 tum |
| Resistivitet | 0,05 M Ω*cm |