Läs mer
Sartorius Arium™ Advance L omvänd osmossystem
Produktkod. 16867296 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
100 l/timme
200 l/timme
Kapacitet (metrisk):
100 l
200 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Kapacitet (metrisk)
16867296 100 l/timme 200 l
16857296 100 l/timme 100 l
16837296 200 l/timme 100 l
16847296 200 l/timme 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16867296 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OROL200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Arium™ Advance L omvänd osmossystem för produktion av rent vatten.
  • De Arium™ Advance L laboratorievattensystem är designade för ett vattenbehov av omvänd osmos på upp till 200 l/h
  • I kombination med den integrerade 100 eller 200 liters lagringstanken ger systemet den idealiska volymen förbehandlat matarvatten för ditt laboratorium.
  • Systemet kan mata flera laboratorieinstrument samtidigt, tack vare den kraftfulla fördelarpumpen.
  • Dess kompakta, kvadratiska form reducerar utrymmesbehovet till ett minimum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 l
Matarvattenkälla Drickbart kranvatten
Flödeshastighet 100 l/timme
Produkt Vattentyp Omvänd osmos (typ 3)
Typ Vattensystem
Matarvattenkoppling 0,25 tum
Resistivitet 0,05 M Ω*cm