Läs mer
Sartorius Arium™ Advance L RO-modul
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning:
Högt flöde
Lågt flöde
Beskrivning
- De Arium™ Advance L RO-modul optimerar vattenförbrukningen och behåller vanligtvis upp till 98 % av salterna och 99 % av bakterierna.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Lågt flöde |
| Matarvattenkälla | Drickbart kranvatten |
| Produkt Vattentyp | Omvänd osmos (typ 3) |
| Typ | Moduler för omvänd osmos |
| Material | Spirallindat membran, tillverkat av polyamid |
| Höjd (metrisk) | 53.8 cm |
| Djup (metriskt) | 10 cm |