Läs mer
Sartorius™ arium™ påstankar
Produktkod. 14851372 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14851372
Brand: Sartorius™ H2OAOV100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För säker förvaring och skydd av rent vatten från sekundär förorening.
  • Integrerat avluftningsfilter med backventil skyddar säkert mot CO2-kontamination
  • Valfria valsar ger flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 l
För användning med (applikation) Rent vatten är säkert skyddat från sekundär kontaminering
Material Rostfritt stål, plast
Sterilitet Sterila