Läs mer
Sartorius arium™ trösta jag ASTM 1, 3 kombinerade vattenreningssystem utan UV-lampa, TOC-monitor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16303076 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
16 l/timme
8 l/timme
Montering:
Bänk
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Montering unitSize
16303076 8 l/timme Bänk -
16313076 16 l/timme Bänk Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16303076 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OI1T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd Sartorius arium™ komfort I Kombinerat system för produktion ASTM Typ 1 ultrarent vatten och typ 3 rent vatten.
  • Unikt patronsats för produktion av ultrarent vatten av högsta kvalitet
  • Innovativ iJust-teknik optimerar produktens vattenkvalitet
  • Pekskärm med intuitiv menynavigering
  • Kompakt design med SD-kortplats
  • Reproducerbara och pålitliga resultat
  • arium mjukvaran styr ventilen på koncentratutloppet motsvarande mätdata för CaCO 3 och CO 2
  • Finns som bänksystem för varje laboratoriearbetsstation och väggmonterad med integrerat väggfäste
Fördelar
  • Optimerad, ekonomisk vattenförbrukning
  • Premium produkt-vattenkvalitet hela tiden
  • Garanterad längre livslängd för nedströms ultrarent vattensystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 8 l/timme
Produkt Vattentyp Typ 1 och 3
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning < 5 ppb
Totalt organiskt kol <5 ppb
Matarvattentryck 2,0 till 6,9 bar
Matarvattentemperatur (metrisk) 2 °C till 30 °C
För användning med (applikation) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, jonkromatografi, TOC-analys, fotometri, buffertlösningar, matarvatten för laboratorieutrustning, såsom autoklaver, glasbrickor etc.
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar UV-lampa
Montering Bänk
Partikelstorlek <1mL
Reningsmetod Adsorption av sfäriskt aktivt kol, katalysator, omvänd osmos, avjonisering, UV-strålning, valfri slutpartikel och sterilfiltrering
Grumlighet <1 NTU
Bredd (engelska) 17 tum
Bredd (metrisk) 43.5 cm
Höjd (engelska) 19,7 tum
Höjd (metrisk) 50.1 cm
Djup (engelska) 18,7 tum
Djup (metriskt) 47.6 cm
Vikt (engelska) 68,3 lb. (drift); 50,7 lb. (Tömma)
Vikt (metrisk) Cirka 31 kg (drift); 23 kg (tom)
Elektriska krav 100/240 VAC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)
Daglig produktion 120 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttyp Vattenreningssystem