Läs mer
Sartorius arium™ komfort II ASTM 1, 2 kombinerade vattenreningssystem med UV-lampa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15594146 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
10 l/timme
5 l/timme
Montering:
Bänk
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Montering unitSize
15594146 5 l/timme Bänk Varje
16343076 10 l/timme Bänk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15594146 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OII1UVT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Sartorius arium™ komfort I Kombinerat system för produktion ASTM Typ 1 ultrarent vatten och typ 2 rent vatten.
  • Utrustad med den senaste EDI-tekniken och unika patroner
  • Innovativ iJust-teknik optimerar produktens vattenkvalitet
  • Pekskärm med intuitiv menynavigering
  • Kompakt design med SD-kortplats
  • Utför elektrokemisk avjonisering i tredje reningssteget
  • Pålitligt och säkert avlägsnande av föroreningar som finns i matarvattnet
  • arium mjukvaran styr ventilen på koncentratutloppet motsvarande mätdata för CaCO 3 och CO 2
  • Finns som bänksystem för varje laboratoriearbetsstation och väggmonterad med integrerat väggfäste
Fördelar
  • Optimerad, ekonomisk vattenförbrukning
  • Premium produkt-vattenkvalitet hela tiden
  • Garanterad längre livslängd för nedströms ultrarent vattensystem
Att installera arium™ comfort II som inbyggd enhet för tillförsel av typ II rent vatten med flödeshastigheter på 5L/timme, beställ motsvarande bänksystem och ombyggnadssats H2O-ACK-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 5 l/timme
Produkt Vattentyp Typ 1 och 2
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
Totalt organiskt kol <2 produktvatten,< 50 matarvatten
Matarvattentryck 2,0 till 6,9 bar
Matarvattentemperatur (metrisk) 2 °C till 30 °C
För användning med (applikation) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, jonkromatografi, TOC-analys, fotometri, mikrobiologiska medier och reagens, histologi, ELISA , RIA
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar UV-lampa
Montering Bänk
Partikelstorlek <1mL
Reningsmetod Adsorption med sfäriskt aktivt kol, katalysator, omvänd osmos, elektrokemisk avjonisering, valfri slutlig partikel och sterilfiltrering
Grumlighet <1 NTU
Bredd (engelska) 17 tum
Bredd (metrisk) 43.5 cm
Höjd (engelska) 19,7 tum
Höjd (metrisk) 50.1 cm
Djup (engelska) 18,7 tum
Djup (metriskt) 47.6 cm
Vikt (engelska) 61,7 lb. (Tömma); 79,3 lb. (drift)
Vikt (metrisk) 28 kg (tom); 36 kg (drift)
Elektriska krav 100/240 VAC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)
Daglig produktion 120 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/ml med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttyp Vattenreningssystem