Läs mer
Sartorius arium™ komfort II ASTM 1, 2 kombinerade vattenreningssystem med UV-lampa
Handla allt Sartorius Produkter
Flödeshastighet:
10 l/timme
5 l/timme
Montering:
Bänk
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utrustad med den senaste EDI-tekniken och unika patroner
- Innovativ iJust-teknik optimerar produktens vattenkvalitet
- Pekskärm med intuitiv menynavigering
- Kompakt design med SD-kortplats
- Utför elektrokemisk avjonisering i tredje reningssteget
- Pålitligt och säkert avlägsnande av föroreningar som finns i matarvattnet
- arium mjukvaran styr ventilen på koncentratutloppet motsvarande mätdata för CaCO 3 och CO 2
- Finns som bänksystem för varje laboratoriearbetsstation och väggmonterad med integrerat väggfäste
Fördelar
- Optimerad, ekonomisk vattenförbrukning
- Premium produkt-vattenkvalitet hela tiden
- Garanterad längre livslängd för nedströms ultrarent vattensystem
Att installera arium™ comfort II som inbyggd enhet för tillförsel av typ II rent vatten med flödeshastigheter på 5L/timme, beställ motsvarande bänksystem och ombyggnadssats H2O-ACK-D
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterieinnehåll | <1 CFU/L |
| Daglig produktion | 120 L |
| Endotoxinkoncentration | <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron |
| Matarvattenkoppling | 3/8 tum |
| Fodervattenövervakning | Nej |
| Matarvattenkälla | Tryck på |
| Flödeshastighet | 5 l/timme |
| Produkt Vattentyp | Typ 1 och 2 |
| Fjärrdispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Visa mer |