Läs mer
Sartorius arium™ mini kompakt Ultrapure Vattensystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7070834 Handla allt Sartorius Produkter
Totalt organiskt kol:
<10 ppb
<5 ppb
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15565153
Brand: Sartorius H2OMMUVT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De arium mini kompakt ultrarent vattensystem utvecklat för att tillhandahålla ASTM Vattenkvalitet typ 1. Standardversionen arium mini är oberoende av fast installerad vattenkran. Katt. nr 14-559-041 erbjuder en integrerad UV-lampa (185 / 254nm) för att minska TOC till< 5 ppb.
  • Enkelt påsbyte på mindre än 5 min.
  • Ingen användning av rengöringsmedel behövs
  • Optimerad renhet, tack vare slutet system, undviker permanent biofilm
  • Intuitiv menynavigering med högkvalitativ glaspekskärm, utvecklad genom kundundersökning
  • Litet fotavtryck 28 cm (11 tum) bredd
  • Volymdosera från 50mL
  • För allmänna och analytiska applikationer vid ett dagligt behov <10L
  • Matarvatten tillförs systemet via medföljande behållare, fylld med förbehandlat vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning arium™ mini med UV-lampa Ultrapure Vattensystem
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Daglig produktion 100 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Destillerad, DI, RO, EDI
Flödeshastighet 1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning < 5 ppb
Totalt organiskt kol <5 ppb
Typ Vattenreningssystem
Inkluderar Integrerad UV-lampa (185/254nm), Nätsladd
Montering Bänk
Spänning 100 till 240 V