Läs mer
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Vattensystem
Produktkod. 30057368 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Modell:
Arium Mini Essential med UV
Arium Mini Essential utan UV
Arium Mini Plus med UV
Arium Mini Plus utan UV
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
30057368 Arium Mini Essential utan UV
30057367 Arium Mini Plus utan UV
30057366 Arium Mini Plus med UV
30057365 Arium Mini Essential med UV
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30057368 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OMURT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt Arium™ Minilaboratorievattensystem har konstruerats för typ 1 ultrarent vattenbehov på 10 L/dag och är idealiska för användning vid beredning av buffertar, media och prover, både i biovetenskapliga tillämpningar och i analytiska laboratorieprocedurer.
  • Flexibel: Olika versioner för olika inloppsvatten och anslutningsmöjligheter, samt önskat vattenuttag
  • Kompakt: Utrymmesbesparande med en bredd på endast 28 cm (+ 9 cm för versioner med påsatt dispenseringsenhet)
  • Intuitiv: Färgpekskärm, med direkt tillgång till all viktig information och dispenseringsalternativ
  • Innovativt: Beroende på typ av system sparar vår unika Bagtank-teknik tid eftersom ingen intensiv tankrengöring med farliga ämnen krävs
  • Pålitlig: Ger konsekvent hög vattenkvalitet för pålitliga och reproducerbara resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Destillerad, DI, RO, EDI
Flödeshastighet 1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Tillval
Resistivitet 18,2 MΩ x cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Modell Arium Mini Essential utan UV
Daglig produktion 1 till 10 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/ml med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttyp Vattenreningssystem