Läs mer
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Vattensystem
Produktkod. p-200072536 Handla allt Sartorius Produkter
Modell:
Arium Mini Essential med UV
Arium Mini Essential utan UV
Arium Mini Plus med UV
Arium Mini Plus utan UV
Produktkod. 30057367
Brand: Sartorius H2OMART
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt Arium™ Minilaboratorievattensystem har konstruerats för typ 1 ultrarent vattenbehov på 10 L/dag och är idealiska för användning vid beredning av buffertar, media och prover, både i biovetenskapliga tillämpningar och i analytiska laboratorieprocedurer.
  • Flexibel: Olika versioner för olika inloppsvatten och anslutningsmöjligheter, samt önskat vattenuttag
  • Kompakt: Utrymmesbesparande med en bredd på endast 28 cm (+ 9 cm för versioner med påsatt dispenseringsenhet)
  • Intuitiv: Färgpekskärm, med direkt tillgång till all viktig information och dispenseringsalternativ
  • Innovativt: Beroende på typ av system sparar vår unika Bagtank-teknik tid eftersom ingen intensiv tankrengöring med farliga ämnen krävs
  • Pålitlig: Ger konsekvent hög vattenkvalitet för pålitliga och reproducerbara resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Daglig produktion 1 till 10 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1 och 3
Fjärrdispenser Tillval
Resistivitet 18,2 MΩ x cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Typ Vattenreningssystem
Modell Arium Mini Plus utan UV