Läs mer
Sartorius Mini Plus Ultrapure Vattensystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15535153 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1 l/min.
2 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
15535153 1 l/min. Varje
15545153 2 l/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15535153 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OMAT
Ultrapure vattensystem utvecklat för att ge ASTM Typ 1 och Typ 3 vatten. Sartorius arium™ Mini Plus Ultrapure Water System använder en förbehandlingspatron som kombinerar aktivt kol med omvänd osmos.
  • Enkelt påsbyte på mindre än 5 minuter
  • Inga rengöringsmedel krävs
  • Optimerad renhet, tack vare slutet system, undviker en permanent biofilm
  • Intuitiv menynavigering med högkvalitativ glaspekskärm, utvecklad genom kundundersökning
  • Producera ASTM Typ 1 ultrarent (18,2 MOhm) / Typ 3 rent vatten (8L/h)
  • Litet fotavtryck, endast 28 cm i bredd
  • Volymdosera från 50mL
  • Levererar ett flöde på 1 liter per minut
  • Intuitiv menynavigering
  • Integrerad Bagtank-teknik
    • 5L påse gjord av patentskyddat material S71
    • Ursprungligen utvecklad för läkemedelsindustrin
    • Kvalitet och sammansättning gör att du kan lagra ditt förbehandlade vatten optimalt för produktion av typ 1 ultrarent vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1 och 3
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampa med dubbla våglängder)
Totalt organiskt kol <10 ppb
Inkluderar Nätsladd
Montering Bänk
Spänning 100 till 240 V
Daglig produktion 100 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttyp Vattenreningssystem