Läs mer
Sartorius arium™ mini 5 liters väska
Produktkod. 15505153 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Arium Mini och Arium Mini-plus Ultrapure Vattensystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15505153 Arium Mini och Arium Mini-plus Ultrapure Vattensystem Varje
1 options
Produktkod. 15505153 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OCBS5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.68 SEK
    778.95 SEK / Paket med 1
    Save 58.73 SEK
    7% Av
I lager
För användning med arium mini och arium mini plus Ultrapure Vattensystem
  • Enkelt och snabbt byte av arium väska
  • Enkelt påsbyte på mindre än 5 min.
  • Ingen användning av rengöringsmedel behövs, mer användarsäkert
  • Optimerar lagring av rent vatten, tack vare slutet system
  • Material undviker permanent biofilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Beskrivning Sartorius arium™ mini Ultrapure Vattensystemtillbehör, förvaringsväska
För användning med (utrustning) Arium Mini och Arium Mini-plus Ultrapure Vattensystem
Typ Påse, 5 L
Material S71, 6-lagers hög gasbarriärfilm
Bredd (engelska) 12,9 tum
Bredd (metrisk) 33 cm
Höjd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 40 cm