Beskrivning
- Skydd för behandling av fodervatten
- Snabb och effektiv adsorption av föroreningar genom höggradig aktiverad
- Effektiv katalysator för att ta bort oxidationsmedel som klor
- Effektiva omvänd osmosmembran, optimerad vattenförbrukning
- Lågenergimembran för ekologisk och ekonomisk drift
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sartorius arium™ mini plus Ultrapure Vattensystemtillbehör, förbehandlingskassett |
| Kapacitet | 7.7 lb. |
| Matarvattenkälla | Tryck på |
| Material | Polypropen |
| Reningsmetod | Aktivt kol |
| Hartstyp | Aktivt kol |
| Filtertyp | Katalytiskt aktivt kol, sfärisk |
| För användning med (utrustning) | arium mini plus Ultrapure Vattensystem |
| Typ | Förbehandlingskassett |
| Bredd (engelska) | 7 tum |
| Visa mer |