Läs mer
Sartorius arium™ mini Scientific Pack
Produktkod. 15575153 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15575153 1 L Varje
1 options
Produktkod. 15575153 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OSPACK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
För användning med arium mini och arium mini plus Ultrapure Vattensystem
  • Avjoniseringspatron med top-down-flödesteknik
  • Högpresterande kapacitet tack vare effektiva jonbytarhartser
  • Snabb och effektiv adsorption av föroreningar genom högkvalitativt aktivt kol
  • Bästa jonavlägsnande ger ultrarent vatten som överstiger ASTM Typ 1 standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sartorius arium™ mini Ultrapure Vattensystemtillbehör, Scientific Kit
Kapacitet 1 L
Matarvattenkälla Förbehandlad
Material Polypropen
Reningsmetod Jonbyte, aktivt kol
Hartstyp Jonbytarharts, aktivt kol
Filtertyp Sfäriskt, katalytiskt aktivt kol Ultrapure jonbytarharts med blandad bädd i halvledarkvalitet
För användning med (utrustning) arium mini och arium mini plus Ultrapure Vattensystem
Typ Vetenskapligt kit