Läs mer
Sartorius arium™ mini UV-lampa (185∣ 254nm)
Produktkod. 15515153 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
arium mini och arium mini plus Ultrapure Vattensystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15515153 arium mini och arium mini plus Ultrapure Vattensystem Varje
1 options
Produktkod. 15515153 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OCEL1
Beräknad leverans: 02-12-2026
För användning med arium mini och arium mini plus Ultrapure Vattensystem
  • Ultrapure vatten, fritt från TOC
  • Horisontell installation, optimerad temperaturgradient
  • Effektiv nedbrytning av organiska föreningar
  • Förhindrar tillväxt av mikroorganismer
  • Enkelt byte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp UV-lampa
För användning med (utrustning) arium mini och arium mini plus Ultrapure Vattensystem
Våglängd 185/254 nm