Läs mer
Sartorius arium™ Förbehandlingskassett
Produktkod. 15648938 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
arium™ system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15648938 arium™ system Varje
1 options
Produktkod. 15648938 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OCPFAD1
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För filtrering av vatten i laboratorievattensystem.
  • Tillbehörsartikel
  • För användning med arium labbvattensystem
  • Hjälper till i applikationer som HPLC, jonkromatografi, TOC-analys, PCR, elektrofores, fotometri och många fler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Matarvattenkälla Elix, RiOs
Material Polypropen
Reningsmetod Aktivt kol
Hartstyp Aktivt kol
För användning med (applikation) Labbvattenfiltrering
För användning med (utrustning) arium™ system
Typ Kassett