Läs mer
Sartorius arium™ RO-modul (avancerade EDI- och comfort II-system)
Product Code. 15679658 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Inkluderar:
1 RO-modul
2 RO-moduler
Unit Size:
Paket med 2
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderar Unit Size
15679658 1 RO-modul Varje
14891372 2 RO-moduler Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15679658 Supplier Sartorius Supplier No. H2OCROH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7250.00 SEK
    6586.96 SEK / Paket med 1
    Save 663.04 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
RO-modulen består av två oberoende membran vars design garanterar enkel installation och tillförlitlig drift. Varje modul innehåller ett lågenergimembran för omvänd osmos i ett polypropenhus anslutningar för matarvatten, produktvatten och avloppsvatten. 1- och 2-modulsset tillgängliga.
RO-modulerna möjliggör vanligtvis höga återvinningsgrader. Detta optimerar vattenförbrukningen samtidigt som det behåller åtminstone upp till 98 % av jonerna. Tack vare backspolningen med permeat avlägsnas partiklar och salter från membranets yta. Detta resulterar i en längre livslängd och lägre systemunderhållskostnader. Dessutom möjliggör denna backspolningsfunktion vid omstart av systemet en omedelbar utmatning av vatten av hög kvalitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Arium Advance EDI, Arium Comfort II
Typ Moduler för omvänd osmos
För användning med (applikation) Vattenrening
Inkluderar 1 RO-modul
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 30.8 cm
Diameter (metrisk) 7.8 cm
Vikt (metrisk) 0.468 kg
Frekvens Arium Comfort II