Läs mer
Sartorius arium™ RO-modul (avancerade EDI- och comfort II-system)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7111706 Handla allt Sartorius Produkter
Inkluderar:
1 RO-modul
2 RO-moduler
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15679658
Brand: Sartorius H2OCROH1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RO-modulen består av två oberoende membran vars design garanterar enkel installation och tillförlitlig drift. Varje modul innehåller ett lågenergimembran för omvänd osmos i ett polypropenhus anslutningar för matarvatten, produktvatten och avloppsvatten. 1- och 2-modulsset tillgängliga.
RO-modulerna möjliggör vanligtvis höga återvinningsgrader. Detta optimerar vattenförbrukningen samtidigt som det behåller åtminstone upp till 98 % av jonerna. Tack vare backspolningen med permeat avlägsnas partiklar och salter från membranets yta. Detta resulterar i en längre livslängd och lägre systemunderhållskostnader. Dessutom möjliggör denna backspolningsfunktion vid omstart av systemet en omedelbar utmatning av vatten av hög kvalitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Moduler för omvänd osmos
För användning med (applikation) Vattenrening
Inkluderar 1 RO-modul
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 30.8 cm
Diameter (metrisk) 7.8 cm
Vikt (metrisk) 0.468 kg