Läs mer
Sartorius arium™ RO-modul (avancerat RO- och comfort I-system)
Produktkod. 16343106 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
30,8 cm
Produktkod. Höjd (metrisk)
16343106 30,8 cm
1 options
Produktkod. 16343106 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 613CPM4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7225.00 SEK
    6565.95 SEK / Paket med 1
    Save 659.05 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
RO-modulerna består av två fristående membranhus konstruerade för enkel installation och pålitlig service. Varje modul innehåller ett lågenergi-TFC-membran. Polypropenhuset innehåller matnings-, permeat- och koncentratvattenanslutningar med intern flödeskontroll för membransköljning.
RO-modulerna är designade för att producera upp till 380 liter per dag av RO-permeatvatten. TFC-membranen med låg energi kräver mindre energi (tryck) för att producera en högre mängd vatten/timme än jämförbara membran av samma storlek. Detta minskar driftskostnaderna genom att förbruka mindre el.
RO-modulerna producerar vanligtvis mer än 50 % permeatåtervinning, vilket sparar vatten samtidigt som det fortfarande ger 99 % eller mer saltavstötning. Varje gång systemet stängs av med en full tank, backspolas RO-membranen med permeatvatten. Återspolning med RO-permeatvatten tar bort partiklar och potentiellt kalkbildande salter från membranytan, vilket främjar längre livslängd och minskar systemunderhållet.
Denna backspolningsoperation gör att RO-membranen kan lagras i RO-permeatvatten istället för matnings- eller ledningsvatten mellan serviceoperationerna, vilket förlänger membranets livslängd. Vid uppstart kommer systemet att producera permeatvatten av högre kvalitet jämfört med konventionella system som lagrar membran i matarvatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Moduler för omvänd osmos
För användning med (applikation) Vattenrening
Material Polypropenhölje, polyamidmembran
Höjd (metrisk) 30,8 cm
Diameter (metrisk) 7.8 cm
Vikt (metrisk) 0.468 kg