Läs mer
Sartorius Arium™ Smart Station PW
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17264233 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
Fjärrdispenser
Fjärrdispenserstöd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17264233 Fjärrdispenser
17254233 Fjärrdispenserstöd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17264233 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OARSTPT
Beräknad leverans: 30-09-2026
Arium™ Smart Station flexibel fjärrdispenser för rent vatten
  • Höjdjusterbar display/utmatningsstation för utmatning av rent vatten
  • Kompakt design för enkel och utrymmesbesparande integration i labbmiljö
  • Intuitiv touch-aktiverad färgdisplay med direkt tillgång till viktiga funktioner
  • Flexibel och steglös höjdjustering för att fylla behållare och bägare i olika storlekar
  • Ergonomisk design kan optimeras för antingen höger- eller vänsterhandsmanövrering
  • Exakt volymdispensering för snabb och exakt buffert- och provförberedelse
  • Justerbar, stänkfri flödeshastighet från droppe för droppe till 2 l/min
Medföljande utrustning:
  • Display/dispenseringsenhet med väggfäste
  • Strömförsörjning inklusive:
    • IEC kontakt
    • Anslutningsset
För avsedd användning med:
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 L
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Ren
Flödeshastighet Upp till 2 l/min.
Produkt Vattentyp Rent vatten
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Typ Fjärrdispenser
Visa Pekskärm