Läs mer
Sartorius Arium™ Smart Station PW
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7221161 Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Fjärrdispenser
Fjärrdispenserstöd
Produktkod. 17264233
Brand: Sartorius H2OARSTPT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Arium™ Smart Station flexibel fjärrdispenser för rent vatten
  • Höjdjusterbar display/utmatningsstation för utmatning av rent vatten
  • Kompakt design för enkel och utrymmesbesparande integration i labbmiljö
  • Intuitiv touch-aktiverad färgdisplay med direkt tillgång till viktiga funktioner
  • Flexibel och steglös höjdjustering för att fylla behållare och bägare i olika storlekar
  • Ergonomisk design kan optimeras för antingen höger- eller vänsterhandsmanövrering
  • Exakt volymdispensering för snabb och exakt buffert- och provförberedelse
  • Justerbar, stänkfri flödeshastighet från droppe för droppe till 2 l/min
Medföljande utrustning:
  • Display/dispenseringsenhet med väggfäste
  • Strömförsörjning inklusive:
    • IEC kontakt
    • Anslutningsset
För avsedd användning med:
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 L
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Ren
Flödeshastighet Upp till 2 l/min.
Produkt Vattentyp Rent vatten
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Typ Fjärrdispenser
Visa Pekskärm