Beskrivning
- Höjdjusterbar display/utmatningsstation för utmatning av ultrarent vatten av typ 1
- Kompakt design för enkel och utrymmesbesparande integration i labbmiljö
- Intuitiv touch-aktiverad färgdisplay med direkt tillgång till viktiga funktioner
- Flexibel och steglös höjdjustering för att fylla behållare och bägare i olika storlekar
- Ergonomisk design kan optimeras för höger- eller vänsterhandsmanövrering
- Exakt volymdispensering för snabb och exakt buffert- och provförberedelse
- Justerbar, stänkfri flödeshastighet från droppe för droppe till 2 l/min
Medföljande utrustning:
- Display/dispenseringsenhet med stativ
- Strömförsörjning inklusive:
- IEC kontakt
- Anslutningsset
För avsedd användning med:
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Bekvämlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Fodervattenövervakning | Nej |
| Matarvattenkälla | Ultrapure |
| Flödeshastighet | Upp till 2 l/min. |
| Produkt Vattentyp | Ultrapure (Typ 1) |
| TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning | Nej |
| Typ | Fjärrdispenser |
| Visa | Pekskärm |