Läs mer
Sartorius Arium™ Slangförlängningssats
Produktkod. 17214233 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Arium Smart Station Ultrapure Water
Arium™ Smart Station rent vatten
Förpackningsstorlek:
1 enhet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17214233 Arium Smart Station Ultrapure Water 1 enhet
17204233 Arium™ Smart Station rent vatten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17214233 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OATESUP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 SEK
    2395.26 SEK / Paket med 1
    Save 154.74 SEK
    6% Av
I lager
Förlängningssats (4 m) för Arium™ Smart Station, används för okomplicerad förlängning av anslutning mellan Arium™ Smart Station och anslutet vattensystem
  • Förlängt slangset som används för Smart Station ultrapure och rent för okomplicerad förlängning av standard medföljande slangset
  • Räckvidden kan enkelt ökas från 2 till 4 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Arium Smart Station Ultrapure Water
Typ Slangar