Läs mer
Sartorius arium™ Vattensystem patronset
Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
arium™ Pro/611 UF-system
arium™ Pro/611 VF eller UV-system
arium™ Pro/Basic/611 DI-system
arium™ system med kranvattentillförsel*
Typ:
Analytiskt kit
Biologiskt kit
Elementarsats
Universalsats
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
arium™ vattenreningssystem (Pro, Basic och/eller 611-serien) är designade för att producera laboratorievatten av högsta renhet i branschen, med specifikationer som överstiger ASTM Typ 1 standard. Patronuppsättningarna är konstruerade av material av högsta kvalitet med en avancerad design för att ge konsekventa, reproducerbara resultat.
- Exceptionell kvalitet på reningsmediet
- Optimerad för att ta bort organiska och oorganiska föroreningar
- Mycket poröst aktivt kol kombinerat med effektiva jonbytarhartser
- Producerar vatten med den lägsta totala halten organiskt kol (TOC) för system som använder ultraviolett (UV) teknologi
- Speciellt konstruerad så att vatten rinner från topp till botten
- Flödet genom jonbytarmediet förhindrar separation av hartset med blandad bädd
- Tillåter full användning av varje patron utan slöseri med media
- Säkerställer en lång kassettlivslängd med oöverträffad prestanda
- Två patroner:
- Förbehandlingspatron
- Poleringspatron
- Speciellt formulerad för speciellt arium™ system:
- Analytiskt kit för VF- eller UV-system
- Biologiskt kit för UF-system
- Miljökit för DI-system
- Universalsats för system med kranvattentillförsel*
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM typ 1 |
| Kapacitet | Till 18,2 MΩ x cm ultrarent vatten i ekv: 1,25 |
| Matarvattenkälla | Förbehandlad |
| Material | Polypropen |
| Reningsmetod | Jonbyte, aktivt kol |
| Hartstyp | Aktivt kol och jonbytarharts med blandad bädd |
| För användning med (applikation) | Standard, cellodling och kromatografi |
| För användning med (utrustning) | arium™ system med kranvattentillförsel* |
| Inkluderar | Förbehandling, polerpatron |
| Typ | Universalsats |
| Visa mer |