Läs mer
Beschreibung
arium™ vattenreningssystem (Pro, Basic och/eller 611-serien) är designade för att producera laboratorievatten av högsta renhet i branschen, med specifikationer som överstiger ASTM Typ 1 standard. Patronuppsättningarna är konstruerade av material av högsta kvalitet med en avancerad design för att ge konsekventa, reproducerbara resultat.
- Exceptionell kvalitet på reningsmediet
- Optimerad för att ta bort organiska och oorganiska föroreningar
- Mycket poröst aktivt kol kombinerat med effektiva jonbytarhartser
- Producerar vatten med den lägsta totala halten organiskt kol (TOC) för system som använder ultraviolett (UV) teknologi
- Speciellt konstruerad så att vatten rinner från topp till botten
- Flödet genom jonbytarmediet förhindrar separation av hartset med blandad bädd
- Tillåter full användning av varje patron utan slöseri med media
- Säkerställer en lång kassettlivslängd med oöverträffad prestanda
- Två patroner:
- Förbehandlingspatron
- Poleringspatron
- Speciellt formulerad för speciellt arium™ system:
- Analytiskt kit för VF- eller UV-system
- Biologiskt kit för UF-system
- Miljökit för DI-system
- Universalsats för system med kranvattentillförsel*
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ASTM typ 1 |
| Kapacitet | Till 18,2 MΩ x cm ultrarent vatten i ekv: 1,25 |
| Matarvattenkälla | Förbehandlad |
| Material | Polypropen |
| Reningsmetod | Jonbyte, aktivt kol |
| Hartstyp | Aktivt kol och jonbytarharts med blandad bädd |
| För användning med (applikation) | Standard, cellodling och kromatografi |
| För användning med (utrustning) | arium™ Pro/611 VF eller UV-system |
| Inkluderar | Förbehandling, polerpatron |
| Typ | Analytiskt kit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?