Läs mer
Sartorius arium™ Vattensystem patronset
Produktkod. 14881372 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
arium™ Pro/611 UF-system
arium™ Pro/611 VF eller UV-system
arium™ Pro/Basic/611 DI-system
arium™ System med kranvattenmatning
Typ:
Analytiskt kit
Biologiskt kit
Elementarsats
Universalsats
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Förpackningsstorlek
14881372 arium™ Pro/611 UF-system Biologiskt kit Varje
14841382 arium™ Pro/Basic/611 DI-system Elementarsats Varje
14861412 arium™ Pro/611 VF eller UV-system Analytiskt kit Varje
11747474 arium™ System med kranvattenmatning Universalsats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
*Kranvattenpatroner bör endast användas efter att matarvattenspecifikationerna har kontrollerats och efter samråd med ansvarig Sartorius™ applikationsspecialist.
Produktkod. 14881372 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OBPACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11660.00 SEK
    10610.57 SEK / Paket med 1
    Save 1049.43 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
*Kranvattenpatroner bör endast användas efter att matarvattenspecifikationerna har kontrollerats och efter samråd med ansvarig Sartorius™ applikationsspecialist.
Producera ultrarent vatten bortom ASTM Typ 1 standard. Sartorius arium™ Vattensystempatronset är designat för installation i arium™ Pro-, Basic- eller 611-system. Varje förbrukningsmaterialsats innehåller en förbehandlings- och poleringspatron. Kit är specifikt formulerad för varje särskilt system.
arium™ vattenreningssystem (Pro, Basic och/eller 611-serien) är designade för att producera laboratorievatten av högsta renhet i branschen, med specifikationer som överstiger ASTM Typ 1 standard. Patronuppsättningarna är konstruerade av material av högsta kvalitet med en avancerad design för att ge konsekventa, reproducerbara resultat.
  • Exceptionell kvalitet på reningsmediet
    • Optimerad för att ta bort organiska och oorganiska föroreningar
    • Mycket poröst aktivt kol kombinerat med effektiva jonbytarhartser
    • Producerar vatten med den lägsta totala halten organiskt kol (TOC) för system som använder ultraviolett (UV) teknologi
  • Speciellt konstruerad så att vatten rinner från topp till botten
    • Flödet genom jonbytarmediet förhindrar separation av hartset med blandad bädd
    • Tillåter full användning av varje patron utan slöseri med media
    • Säkerställer en lång kassettlivslängd med oöverträffad prestanda
  • Två patroner:
    • Förbehandlingspatron
    • Poleringspatron
  • Speciellt formulerad för speciellt arium™ system:
    • Analytiskt kit för VF- eller UV-system
    • Biologiskt kit för UF-system
    • Miljökit för DI-system
    • Universalsats för system med kranvattentillförsel*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM typ 1
Kapacitet Till 18,2 MΩ x cm ultrarent vatten i ekv: 1,48
Matarvattenkälla Förbehandlad
Material Polypropen
Reningsmetod Jonbyte, aktivt kol
Hartstyp Aktivt kol och jonbytarharts med blandad bädd
För användning med (applikation) Standard, cellodling och kromatografi
För användning med (utrustning) arium™ Pro/611 UF-system
Inkluderar Förbehandling, polerpatron
Typ Biologiskt kit
Mått (L x B x H) 450 x 230 x 160 mm (WxDxH)