Läs mer
Tocris Bioscience™ ARL 67156 trisodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001225
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001225 10 mg
1 options
Produktkod. 30001225 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1283/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 SEK
    3426.15 SEK / 10mg
    Save 198.85 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
NTPDase inhibitor
ARL 67156 trisodium salt is a selective NTPDase inhibitor (pIC50 = 4.62 and 5.1 in human blood and rat vas deferens respectively). ARL 67156 prevents vascular calcification and extends longevity in Hutchinson-Gilford progeria syndrome mice. ARL 67156 increases neurogenic contract response to nerve stimulation. ARL 67156 enhances parasympathetic neurotransmission in guinea-pig urinary bladder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ARL 67156 trisodium salt
CAS 1021868-83-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C15H24Br2N5Na3O12P3
Formel vikt 785.06
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 788.079