Läs mer
ARL16 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18047526 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18047526 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18047526 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP194157
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
ARL16 Polyclonal specifically detects ARL16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ARL16
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q0P5N6
Gene Alias ADP-ribosylation factor-like 16, ADP-ribosylation factor-like protein 16
Gensymboler ARL16
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TQLSASCVQLLGLLSAEQLAEASVLILFNKIDLPCYMSTEEMKSLIRLPDIIACAKQNITTAEISAREGTGLAGVLAWLQATHRAND
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 339231
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only