Läs mer
Abnova™ ARL5 Recombinant Protein
Produktkod. 16168182
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16168182
Brand: Abnova™ H00026225P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH01254
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 26225
Molekylvikt (g/mol) 45.43
Namn ARL5 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias ARFLP5/ARL5
Vanligt namn ARL5A
Gensymbol ARL5A
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution