missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ARL5B Antibody (OTI2D7), Novus Biologicals™

Produktkod. 18013257 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18013257 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18013257 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP201669

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

ARL5B Monoclonal specifically detects ARL5B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ARL5B
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2D7
Koncentration 0.62 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
Genaccessionsnr. Q96KC2
Gene Alias ADP-ribosylation factor-like 5B, ADP-ribosylation factor-like 8, ADP-ribosylation factor-like protein 5B, ADP-ribosylation factor-like protein 8, ADP-ribosylation-like factor 8, ARL8
Gensymboler ARL5B
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human ARL5B(NP_848930) produced in HEK293T cell.
Molekylvikt av antigen 20.2 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 221079
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.