Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-platta, 384-brunnars, klara, vita brunnar
Produktkod. 12677546
Change view
Kvantitet:
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12677546 50 plattor Paket med 50
1 options
Produktkod. 12677546 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB3384
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kombinera styvheten hos en ram av polykarbonat med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plattor kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingsprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
Thermo Scientific Armadillo PCR-plattor kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cykelprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
De finns i 96- och 384-brunnars format, i flera färger och kan beställas med en standard 128 streckkod eller anpassad streckkodning. Alla format finns med klara eller vita brunnar; välj vit för överlägsna qPCR-resultat. Den specialdesignade varpbeständiga ramen och flera formatalternativ gör Armadillo PCR-plattor till det ultimata valet för PCR med hög genomströmning och automatiserad hantering.
  • Polykarbonatram för varpbeständig termisk cykling
  • Förbättrad mekanisk stabilitet för robothantering
  • Tunnväggiga polypropenbrunnar för optimal värmeöverföring
  • Välform optimerad för maximal provåtervinning
  • Platta alfanumeriska bokstäver och upphöjd kantbrunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
  • Optiskt klart däck möjliggör enkel synlighet av brunnar
  • Flera ramfärgsalternativ, alla tillgängliga i både klara (för PCR) och vita brunnar (för qPCR)
  • Maximal brunnsvolym 40 μL
  • Max arbetsvolym 25 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 50 tallrik
Produktlinje Bältdjur
Färg Klart, Vitt
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Kantad
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 40μ l
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 25μ L
Kvantitet 50 plattor
Reaktionshastighet Standard
Tja Färg Vitt
Visa mer Visa mindre
Denna produkt säljs under licens från Eppendorf AG.