Läs mer
Thermo Scientific™ Bältdjur 96-brunnars klara PCR-plattor, vita brunnar - PROMO
Produktkod. 15361702
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15361702
Brand: Thermo Scientific™ AB3596
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Armadillo-plattan är det ultimata inom högpresterande PCR-plast som kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar, och ger överlägsen termisk cyklingsprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
  • Optiskt klar —kjol Hjälper till med visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
  • Upphöjd fälgdesign— Förbättrad brunnsyta förbättrar tätningsintegriteten vid automatiserad värmeförsegling
  • ANSI:SBS —fotavtryck Med styvhet av polykarbonatkjol, den ANSI footprint säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för tillämpningar med hög genomströmning
  • Termostabil ramdesign med halvkjolar i —polykarbonat Varningsbeständig termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet vid robothantering
  • Tunnväggiga brunnar med U-—botten Optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
  • Indragen alfanumerisk rutnätsreferensbokstäver —Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
  • Finns i både klara och vita —brunnar Säkerställer högsta känslighetsnivå för alla PCR/qPCR-reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Färg Klart
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Antal Wells 96
För användning med (applikation) qPCR/PCR i realtid
Plattkompatibilitet ANSI footprint säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för tillämpningar med hög genomströmning
Kvantitet 25 tallrikar
Kantad Upphöjd
Tja Färg Vitt