Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-platta, 96-brunnars, klar, halvkjolar
Beskrivning
Thermo Scientific ™ Armadillo™ 96-Well, Clear, Semi-Skirted PCR-plattor är det ultimata inom högpresterande PCR-plast. Genom att kombinera styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar, ger Armadillo-plattan överlägsen termisk cyklingprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
De streckkodade plattorna (artikelnummer BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) är designade för högkapacitets-, robot-PCR- och qPCR-applikationer och har en upphöjd kant för att förbättra tätningens integritet. De finns med både klara (BC-2596, BC-2496) och vita (BC-3596, BC-3496) färgade brunnar och med 128-industristandard streckkodning.
- Optiskt klar —kjol Hjälper till med visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
- ANSI:SBS —fotavtryck Med styvhet av polykarbonatkjol, den ANSI footprint säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för tillämpningar med hög genomströmning
- Termostabil ramdesign med halvkjolar i —polykarbonat Varningsbeständig termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet vid robothantering
- Tunnväggiga brunnar med U-—botten Optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
- Indragen alfanumerisk rutnätsreferensbokstäver —Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
- Finns i både klara och vita —brunnar Säkerställer högsta känslighetsnivå för alla PCR/qPCR-reaktioner
- Streckkodning —tillgänglig Alla plattor kan förses med standard streckkodning eller streckkodade enligt kundspecifikationer för helautomatiska applikationer
Streckkoderna är industristandardkod 128. Själva etiketten tål temperaturer från -196 C °upp till 120 °C för att säkerställa att streckkoderna stannar på plattan under hela ditt arbetsflöde. Den har också en speciell beläggning för att praktiskt taget eliminera alla‘ gnidning av koden under hanteringen. De dubbla streckkoderna finns på motsatta numeriska och motsatta alfasidor av plattan.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Halvkjolar |
| Antal Wells | 96 |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Profil | Standard |
| Kvantitet | 25 tallrikar |
| Visa mer |