Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-platta, 96-brunnars, gröna, klara brunnar
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-plattor kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingsprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
Bältdjursplattor finns tillgängliga i 96- och 384-brunnars format, flera färger, och de kan beställas med en standard 128 streckkod eller anpassad streckkodning. Alla format finns med klara eller vita brunnar; välj vit för överlägsna qPCR-resultat. Den specialdesignade varpbeständiga ramen och flera formatalternativ gör Armadillo PCR-plattor till det ultimata valet för PCR med hög genomströmning och automatiserad hantering.
- Polykarbonatram för varpbeständig termisk cykling
- Förbättrad mekanisk stabilitet för robothantering
- Tunnväggiga polypropenbrunnar för optimal värmeöverföring
- Välform optimerad för maximal provåtervinning
- Platta alfanumeriska bokstäver och upphöjd kantbrunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
- Optiskt klart däck möjliggör enkel synlighet av brunnar
- Flera ramfärgsalternativ, alla tillgängliga i både klara (för PCR) och vita brunnar (för qPCR)
- Maximal brunnsvolym 0,2 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Produktlinje | Bältdjur |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polykarbonat, Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.2 mL |
| Visa mer |
Denna produkt säljs under licens från Eppendorf AG.