Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-platta, 96-brunnars, gula, klara brunnar
Produktkod. 12690965
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 12690965
Brand: Thermo Scientific™ AB2396Y
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera styvheten hos en ram av polykarbonat med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-plattor kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingsprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
Bältdjursplattor finns tillgängliga i 96- och 384-brunnars format, flera färger, och de kan beställas med en standard 128 streckkod eller anpassad streckkodning. Alla format finns med klara eller vita brunnar; välj vit för överlägsna qPCR-resultat. Den specialdesignade varpbeständiga ramen och flera formatalternativ gör Armadillo PCR-plattor till det ultimata valet för PCR med hög genomströmning och automatiserad hantering.
  • Polykarbonatram för varpbeständig termisk cykling
  • Förbättrad mekanisk stabilitet för robothantering
  • Tunnväggiga polypropenbrunnar för optimal värmeöverföring
  • Välform optimerad för maximal provåtervinning
  • Platta alfanumeriska bokstäver och upphöjd kantbrunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
  • Optiskt klart däck möjliggör enkel synlighet av brunnar
  • Flera ramfärgsalternativ, alla tillgängliga i både klara (för PCR) och vita brunnar (för qPCR)
  • Maximal brunnsvolym 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Produktlinje Bältdjur
Färg Gult, Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Kantad
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil
Tja Färg Klart
Visa mer Visa mindre
Denna produkt säljs under licens från Eppendorf AG.