Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo™ Lågprofil PCR-remsplatta, 96 brunnar, klar
Produktkod. 17394473 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
17394473 25 tallrikar
1 options
Produktkod. 17394473 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB2696
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Se alle kampagner
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Thermo Scientific Armadillo 96-brunnars lågprofilerade PCR-remsplattor är det ultimata inom högpresterande PCR-plast. De kombinerar styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar för att ge överlägsen termisk cyklingprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
  • Armadillo 96-brunnars lågprofil PCR-remsplatta kombinerar styvheten hos en polykarbonatram, med tunnväggiga polypropenbrunnar
  • Plattor ger överlägsen termisk cykelprestanda under alla förhållanden utan skevhet
  • Termostabil ramkonstruktion med halvkjolar i polykarbonat för varpbeständighet under termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet under robothantering
  • Brytbara i 8-rörsremsor för att rymma varierande antal prover och minimera avfall
  • Optiskt klar kjol underlättar visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
  • ANSI:SBS fotavtryck säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för applikationer med hög genomströmning
  • Tunnväggiga brunnar med U-botten för optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
  • Svarta alfanumeriska bokstäver för enkel identifiering av brunnen
  • Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
  • Lågprofildesign för maximal värmeöverföring och minimal avdunstning med lågvolymprover (200μ L arbetsvolym)
  • Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 PCR-system i realtid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Streckkod Ingen streckkod
Breaapart Ja
Array 8 x 12
Förpackning 25 tallrikar
Produktlinje Bältdjur
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termisk cykler
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat, Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil
Tja Färg Klart
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.