Läs mer
Thermo Scientific ABgene Armadillo PCR-platta, 96-brunnars, genomskinliga, halvkjolar, genomskinliga brunnar
Produktkod. 15301702
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15301702 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 15301702 Leverantör Thermo Scientific ABgene Leverantörsnummer AB2596
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-Well, Clear, Semi-Skirted PCR-plattor är det ultimata inom högpresterande PCR-plast.
Thermo Scientific ™ Armadillo™ 96-Well, Clear, Semi-Skirted PCR-plattor är det ultimata inom högpresterande PCR-plast. Genom att kombinera styvheten hos en polykarbonatram med tunnväggiga polypropenbrunnar, ger Armadillo-plattan överlägsen termisk cyklingprestanda under alla förhållanden utan skevhet.
De streckkodade plattorna (artikelnummer BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) är designade för högkapacitets-, robot-PCR- och qPCR-applikationer och har en upphöjd kant för att förbättra tätningens integritet. De finns med både klara (BC-2596, BC-2496) och vita (BC-3596, BC-3496) färgade brunnar och med 128-industristandard streckkodning.
Höjdpunkter
  • Optiskt klar —kjol Hjälper till med visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
  • ANSI:SBS —fotavtryck Med styvhet av polykarbonatkjol, den ANSI footprint säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för tillämpningar med hög genomströmning
  • Termostabil ramdesign med halvkjolar i —polykarbonat Varningsbeständig termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet vid robothantering
  • Tunnväggiga brunnar med U-—botten Optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
  • Indragen alfanumerisk rutnätsreferensbokstäver —Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
  • Finns i både klara och vita —brunnar Säkerställer högsta känslighetsnivå för alla PCR/qPCR-reaktioner
  • Streckkodning —tillgänglig Alla plattor kan förses med standard streckkodning eller streckkodade enligt kundspecifikationer för helautomatiska applikationer
Streckkodning (artikelnummer BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596)
Streckkoderna är industristandardkod 128. Själva etiketten tål temperaturer från -196 C °upp till 120 °C för att säkerställa att streckkoderna stannar på plattan under hela ditt arbetsflöde. Den har också en speciell beläggning för att praktiskt taget eliminera alla‘ gnidning av koden under hanteringen. De dubbla streckkoderna finns på motsatta numeriska och motsatta alfasidor av plattan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Produktlinje Bältdjur
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard