Läs mer
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-platta, 96-brunnars, klar, halvkjolar, låg profil, klara brunnar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Drag
•Optiskt klar kjol —Hjälper till med visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
•ANSI:SBS fotavtryck —Med styvhet av polykarbonatkjol, den ANSI footprint säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för tillämpningar med hög genomströmning
•Termostabil ramdesign med halvkjolar i polykarbonat —Varningsbeständig termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet vid robothantering
•Tunnväggiga brunnar med U-botten —Optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
•Indragen alfanumerisk rutnätsreferensbokstäver —Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
•Lågprofildesign Möjliggör —maximal värmeöverföring och minimal avdunstning vid användning av lågvolymprover (200μ L arbetsvolym). Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 PCR-system i realtid
•Tillgänglig i både klara och vita brunnar Säkerställer högsta känslighetsnivå för alla PCR/qPCR-reaktioner
•Streckkodning tillgängliga Alla plattor kan förses med standardstreckkodning eller streckkodade enligt kundens specifikationer för helautomatiska applikationer Applikationer PCR- relaterade produkterArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, blå, halvkjolar, låg profil, genomskinliga brunnar Armadillo PCR -platta, 96-brunnar, grön, halvkjolar, lågprofil,PCR-brunnar, orange, 6 halvkjolar, låg profil, klara brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, röd, halvkjolar, låg profil, klara brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, gul, halvkjolar, låg profil, genomskinliga brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, klar, halvkjolar, halvkjolar, låg profil,PCR-platta, blå-9, PCR halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, grön, halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, orange, halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, röd, halvkjolar, halvkjolar, låg profil,PCR-platta, gul-brunn, PCR, halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, klar, halvkjolar, lågprofil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, blå, halvkjolar, låg profil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, genomskinlig, PCR-låg profil, välförsedd,PCR Tallrik, 96-brunnars, orange, halvkjolar, låg profil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, röd, halvkjolar, låg profil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, gul, halvkjolar, låg profil, klara brunnar,PCR-brunnsplattor, 96-brunnars plattbrunn, 96-brunnars plattbrunn, klarbrunn, PCR profil, vita brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, blå, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, grön, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodad bältdjurs PCR-platta, 96-brunnars, lågprofilerad armadillo, vit PCR-platta, orange, halvkjolar, vit PCR 96-brunnars, röd, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, gul, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodad
•Optiskt klar kjol —Hjälper till med visualisering av vätskor och förbättrar staplingsmöjligheterna i automatiserade hanteringssystem
•ANSI:SBS fotavtryck —Med styvhet av polykarbonatkjol, den ANSI footprint säkerställer fullständig kompatibilitet med robotsystem för tillämpningar med hög genomströmning
•Termostabil ramdesign med halvkjolar i polykarbonat —Varningsbeständig termisk cykling och förbättrad mekanisk stabilitet vid robothantering
•Tunnväggiga brunnar med U-botten —Optimal värmeöverföring och maximal provåtervinning
•Indragen alfanumerisk rutnätsreferensbokstäver —Integrerad ram och brunnsdesign för förbättrad värmeförsegling
•Lågprofildesign Möjliggör —maximal värmeöverföring och minimal avdunstning vid användning av lågvolymprover (200μ L arbetsvolym). Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 PCR-system i realtid
•Tillgänglig i både klara och vita brunnar Säkerställer högsta känslighetsnivå för alla PCR/qPCR-reaktioner
•Streckkodning tillgängliga Alla plattor kan förses med standardstreckkodning eller streckkodade enligt kundens specifikationer för helautomatiska applikationer Applikationer PCR- relaterade produkterArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, blå, halvkjolar, låg profil, genomskinliga brunnar Armadillo PCR -platta, 96-brunnar, grön, halvkjolar, lågprofil,PCR-brunnar, orange, 6 halvkjolar, låg profil, klara brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, röd, halvkjolar, låg profil, klara brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, gul, halvkjolar, låg profil, genomskinliga brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, klar, halvkjolar, halvkjolar, låg profil,PCR-platta, blå-9, PCR halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, grön, halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, orange, halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, röd, halvkjolar, halvkjolar, låg profil,PCR-platta, gul-brunn, PCR, halvkjolar, låg profil, vita brunnarArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, klar, halvkjolar, lågprofil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, blå, halvkjolar, låg profil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, genomskinlig, PCR-låg profil, välförsedd,PCR Tallrik, 96-brunnars, orange, halvkjolar, låg profil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, röd, halvkjolar, låg profil, klara brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, gul, halvkjolar, låg profil, klara brunnar,PCR-brunnsplattor, 96-brunnars plattbrunn, 96-brunnars plattbrunn, klarbrunn, PCR profil, vita brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, blå, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnar, grön, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodad bältdjurs PCR-platta, 96-brunnars, lågprofilerad armadillo, vit PCR-platta, orange, halvkjolar, vit PCR 96-brunnars, röd, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodadArmadillo PCR-platta, 96-brunnars, gul, halvkjolar, låg profil, vita brunnar, streckkodad
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Produktlinje | Bältdjur |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polykarbonat, Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |